Learn More
Kartell™ Tropfpipetten, PE
Artikelnummer. p-8000632
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 ml
5 ml
Länge (metrisch):
134 mm
195 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12543277
Marke: Kartell™ 0031500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus einem Stück geblasen, mit großem Balgbehälter. Kartell™ Einweg-Tropfpipetten sind ein optimaler Ersatz für eine zweiteilige Anordnung aus Pipette und Gummisauger.
Blasformteil in einem Stück mit einem Behälter für einen Faltenbalg mit hohem Fassungsvermögen.Kartell™ Einweg-Tropffpipetten sind der ideale Ersatz für zweiteilige Pipetten und Gummisauger.
  • Dauerhaft eingravierte Graduierungen zeigen die Menge der aufgenommen Flüssigkeit an
  • Runder, auslaufsicherer Balg mit starker Ansaugkapazität
  • CE-Kennzeichnung, IVD-Genehmigung
Spezifikation
Beschreibung Balgbehälter; Schaftdurchmesser:8 mm; Graduierungen:0,5 ml
Material Polyethylen
Skala Ja
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Länge (metrisch) 134 mm
Einwegprodukt Ja