Learn More
Lovibond™ Gesamtphosphat-Reagenziensatz, für Röhrchentests
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke: Lovibond™ 535210
Beinhaltet: Säure-Reagenzfläschchen (50 ct), Phosphatreagenz 3 (10 ml-Probe, 50 Stück), Kaliumpersulfat-Reagenz (10 ml-Probe, 50 Stück), Natriumhydroxid (1.54 N, 100 ml), Natriumhydroxid (1.00 N, 100 ml), deionisiertes Wasser (100 ml)
Beschreibung
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
- Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
- Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
50 ct. Reagenzfläschchen mit Säure, 10 ml Phosphat-3-Reagenz (50er-Packung), 10 ml Kaliumpersulfat-Reagenz (50er-Packung), 1.54 N 100 ml Natriumhydroxid, 100 ml deionisiertes Wasser | |
0,02 bis 1,1 mg/l P/0,06 bis 3,5 mg/l PO4 | |
Gesamtphosphatreagenzset |
Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer, Reaktionsapparat | |
50 | |
Säureaufschluss/Ascorbinsäure |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, sodium hydroxide, dipotassium disu