Learn More
Lovibond™ Ammoniak-Reagenziensatz, für Röhrchentests, hoher Bereich
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke: Lovibond™ 535650
Weitere Details : CAS : 1310-65-2 Netto-Gewicht : 0.45000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: Ammoniakcyanurat-Reagenz (5 ml-Probe, Packung mit 100 Stück), Ammoniak-Salicylat-Reagenz (5 ml, Packung mit 100 Stück), HR AM-Verdünnungsröhrchen (50 ct.)
Beschreibung
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
- Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
- Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
5 ml Ammoniakcyanurat-Reagenz (100/Packung), 5 ml Ammoniaksalicylat-Reagenz (100/Packung), 50 Karton HR AM Verdünnungsröhrchen | |
0 bis 50 mg/l | |
Ammoniak-Reagenzsatz für großen Bereich |
Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer | |
25 | |
Salicylat |
Sicherheit und Handhabung
- high range vario am test tube reagent
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,sodium salicylate, sodium nitroprusside