Learn More
Lovibond™ FAC FARBSKALA-COMPARATOR
Visuelle Einstufung von FAC-Farbskalen
Marke:  Lovibond™ 345020
Artikelnummer. 11923864
  • 5125.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einskaliges, dreifeldiges Gerät zur visuellen Farbkorrektur durch direkten Vergleich zwischen den Glasfarbstandards der Probe und Lovibond in einem Scheibenpaar. Der Vorteil eines dreiteiligen Sichtfeldes besteht darin, dass die Probe und zwei aufeinander folgende Gläser auf der Farbskala gleichzeitig angezeigt werden können, was die optimale Farbanpassung erleichtert. Für eine schnelle Farbkorrektur innerhalb vorgegebener Farbgrenzen können die Glasstandards auf die beiden Begrenzungsfarben eingestellt werden, sodass leicht überprüft werden kann, ob die Probe innerhalb der Toleranz liegt.
  • Zur visuellen Bestimmung der FAC-Farbe von Proben durch direkten Vergleich zwischen Proben- und Glasfarbstandards
  • Versionen des Comparator 3000 sind auch für Gardner, EBC und U.S. Naval Stores Rosin Farbskalen erhältlich
  • Im Lieferumfang sind die entsprechenden Farbglasfilter enthalten
  • Die Wolfram-Halogenlichtquelle ist farbkorrigiert auf CIE-Standardstrahlmittel C, was konstante Lichtbedingungen für die Farbkorrektur garantiert
  • Die Proben werden in Klarglasröhrchen gemessen
  • Die FAC-Farbstandards, aus denen die Skala besteht, sind in zwei Paar AF229-Scheiben angeordnet
  • Bereich: 1-45 (ungerade Zahlen)
  • Weglänge: 10 mm
Farbstandards für die Scheibenposition:
  • 4/32A links 1, 5, 9, 11A, 11B, 11C, 13, 17, 21
  • 4/32B rechts 3, 7, 11, 11A, 11B, 11C, 15, 19, 23
  • 4/32C links 25, 29, 33, 37, 41, 45
  • 4/32D rechts 27, 31, 35, 39, 43
Spezifikation
Spezifikation
CIE
Wolfram-Halogenlampe
3,54 in.
4 Scheiben mit farbigen Glasfiltern und 2 Reagenzgläser, AF228/T
24,5 cm
10 mm
10,8 lb.
9,25 in.
9,64 x 9,25 x 3,54 in. (24,5 x 23,5 x 9 cm)
Speiseöle und -fette, Petroleum und Wachse
9 cm
9.64 Zoll
Baustahlherstellung
1 bis 15
4,9 kg
23,5 cm