Learn More
Lovibond™ Reagenz Tabletten Ozon (DPD4), 0-1,0 mg
Die praktische Blisterverpackung ermöglicht es dem Anwender, die Tablette direkt durch die Folie in die Probe zu schieben
Marke: Lovibond™ 511220BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11100kg
Beschreibung
Die praktische Blisterverpackung ermöglicht es dem Anwender, die Tablette direkt durch die Folie in die Probe zu schieben
- Jede Tablette ist hermetisch in einer einzelnen Aluminiumfolientasche versiegelt, die sie vor Umweltbedingungen schützt und so eine längere Haltbarkeit gewährleistet
- Zur Verwendung mit MC500™ Mehrparameter-Handkolorimeter (Kat. Nr. 15-398-470) und SP600 Spektralphotometer (15-398-320)
- Test auf aktiven Sauerstoff in Wasserproben
- Bereich: 0.1 bis 10 mg/l
Spezifikation
Weiß | |
6,2 | |
Wasseranalyse | |
0,1 bis 10 mg/l | |
DPD |
Kaliumiodid 1 bis 10 %, N,N-Diethylbenzol-1,4 -Diammoniumsulfat0.1 zu 1 %, ungefährliche Bestandteile>90 % | |
Tablet | |
MC500-Kolorimeter und SP600-Spektralphotometer | |
20 °C | |
DPD-Nr. 4 HR-Tablette |