Learn More
Lovibond™ COD-Schlauchtests, HR, quecksilberfrei
Click to view available options
Bereich:
0 bis 15000 mg/l
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung in SC400™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
- Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
- Leicht zu öffnende versiegelte Fläschchen verhindern Kreuzkontaminationen
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
Zum Testen von kommunalem und industriellem Abwasser, für Prozesskontrollen sowie zum Testen von Gewässern
Compliance
Von US EPA anerkannte Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US EPA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Abwasser, industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SC400 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Testkits, Hach™ Instrumente |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0 bis 15000 mg/l |
| Testmethode | Dichromat/H2SO4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/l
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält Kaliumdichromat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, disilver(1+) sulfate, potassium dichromate