Learn More
Losartan potassium, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18752634
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Selective, non-peptide AT1 antagonist
Selective non-peptide angiotensin AT1 receptor antagonist. Inhibits the contractile effects of angiotensin II on rabbit aorta and jugular vein (pA2 = 8.27). Orally active antihypertensive agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Losartan potassium
CAS 124750-99-8
Summenformel C22H25ClKN6O
Menge 50 mg
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1, 1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-methanol potassium salt
InChI-Schlüssel GKVBJVGUWMACMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [HH].CCCCC1=NC(=C(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)CO)Cl.[K]
IUPAC-Name [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol;molecular hydrogen;potassium
Molekulargewicht (g/mol) 464.031
PubChem CID 131674082
Formelmasse 461
Reinheit (%) >99%