Learn More
Loratidine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Loratidine |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 382.88 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Loratidine, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur