Learn More
Lopinavir, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15315088
Lopinavir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15315088
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15315088
Marke: Thermo Scientific Acros 456750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lopinavir, CAS-Nr. 192725-17-0, ist ein antiretrovirales Arzneimittel der Amphetamin-Klasse.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Lopinavir ist ein retroviraler Protease-Inhibitor, der als antiretrovirales Arzneimittel wirkt und die Ausbreitung des humanen Immundefizienz-Virus (HIV) und von Hepatitis-Viren in Zellen verhindern kann
•Lopinavir ist ein Dicarbonsäure-Diamid und eine substituierte Form von Amphetamin
Anwendungen
• Lopinavir kann Laborstudien mit anderen Retroviren verwendet werden
• Lopinavir eignet sich für die Laborforschung von Systemen zur Medikamentenverabreichung; einige Studien haben gezeigt, dass die Aktivität von Lopinavir durch alternative Bereitstellungsmethoden wie Mikroverkapselung verbessert werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192725-17-0
Summenformel C37H48N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 628.81
MDL-Nummer MFCD22628840
InChI-Schlüssel KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
PubChem CID 133109001
IUPAC-Name N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamidMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lopinavir
Menge 1 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0418444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number456750010,456750050
ChargennummerA0434453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number456750010,456750050
ChargennummerA0422665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number456750010,456750050
ChargennummerA0403710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number456750010,456750050
ChargennummerA0414166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number456750010,456750050
Name des Produkts
Lopinavir, 98%, Thermo Scientific Chemicals >