Learn More
Lonza™ Reliant™ RNA-Fertiggele
Artikelnummer. p-310891
Click to view available options
Wells:
20-Well
8-Well
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 11537825
Marke: Lonza™ 54922
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Formuliert für die Trennung von RNA in Größen von 0,25 bis mindestens 10 kb.Die Reliant™ RNA Fertiggele sind gebrauchsfertige RNase-freie Agarose-Gele, die für eine Vielzahl von RNA-Anwendungen geeignet sind, einschließlich Northern Blotting und Analyse von RNA-Transkripten.
  • Ready to use
  • RNase free
  • Free of denaturants, eliminating problems associated with staining gels containing formaldehyde
  • Suitable for a variety of applications, including Northern blotting and analysis of RNA transcripts
  • Compatible with most common mini chambers
  • Available with a separate container of glyoxal buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer MOPS
Konzentration 1.25%
Format Multiwell
Produkttyp Vorgegossenes Gel
Wells 8-Well
DNase-frei Ja
Zusammensetzung 1,25 % SeaKem™ Gold Agarose, 1X MOPS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Northern Blotting und Analyse von RNA-Transkripten
Material Agarose
Menge 20 Gele
RNase-frei Ja
Lagerungsbedingungen 18 bis 26 °C
Dicke (angloamerikanisch) <0,19 Zoll
Dicke (metrisch) <0.5 cm
Volumen pro Well <15 μl
Länge (angloamerikanisch) Gel 3,7 in.
Länge (metrisch) Gel 9.5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 2,37 in.
Breite (metrisch) Gel 6 cm