Learn More
Lonza™ GelStar™ Nucleic Acid Gel Stain
Use to detect small quantities of DNA and RNA. GelStar™ Nucleic Acid Gel Stain exhibits exceptional signal-to-noise ratio with minimal background.
Marke: Lonza™ 50535
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Detects as little as 20pg of DNA or 3ng of RNA
- Exhibits exceptional signal-to-noise ratio with minimal background
- Compatible with agarose or polyacrylamide gels
- Can be added to gel before casting or used for post-electrophoresis staining
- Can be visualized with a standard 300nm UV transilluminator or the Dark Reader™ transilluminator
- Ideal alternative to silver staining
- For research use only
Produkt, das von Cambrex von Molecular Probes, Inc. lizenziert wurde. Nur für Forschung und Qualitätskontrolle.
Spezifikation
Farblos | |
DNA/RNA Stain | |
Flüssig | |
2 x 250 μl |
10,000X | |
Nucleic Acid Gel Stain | |
Agarose or Polyacrylamide gels | |
-20 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lonza™ GelStar™ Nucleic Acid Gel Stain > 2 x 250μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur