Learn More
Lonza™ FlashGel™ System Reagenzien zur Probenvorbereitung
Artikelnummer. 11537805
Click to view available options
Menge:
2 x 500 μL
5 x 1 ml
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11537805
Marke: Lonza™ 50462
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit dem Lonza FlashGel System. FlashGel™ System Reagenzien zur Probenvorbereitung für das FlashGel™ System bieten die schnellsten Trennungen und ermöglichen dem Anwender, die Migration von Nukleinsäuren im Gel zu beobachten.
  • Zu den Reagenzien gehören Rückgewinnungspuffer und Ladefarbstoff
  • Ladefarbstoff:5x Konzentration; RNA-nativer Probenpuffer
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5X.
Produkttyp DNA Loading Dye
Form Flüssig
Menge 5 x 1 ml
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur