Learn More
MULTIROIR Längsteiler für Eurobox
Längsteiler für Eurobox
Marke: MULTIROIR BA12098
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Längsteiler für Eurobox
- 560 x 150 mm
- Längsteiler für Eurobox
- 3 mm Stärke
- Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
T | |
Grau | |
560 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
150 mm |