Learn More
Kappes Systeme™ Längsteiler
Artikelnummer. 10444832
Encompass
Click to view available options
Höhe (metrisch):
105 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10444832
Marke: Kappes Systeme™ 6647.00.3505
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
B/T/H: Längsteiler 600/145mmmm
Spezifikation
Produkttyp Längsverlaufendes Trennelement
Farbe Zink
Zur Verwendung mit (Geräte) Sichere und professionelle Lagerung
Menge 1/Packung
Höhe (metrisch) 145 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.