Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
23 ml
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höhe (metrisch):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel:
5 cm
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8cm
9.9 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 6.6 cm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 10.9 cm |
| Winkel | 58° Becken |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 11 cm |
| Länge (metrisch) Stiel | 6.5 cm |