Learn More
SHOWA™ Long Cuffed Nitrile Gloves, Model 7565
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Beschreibung
- By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
- The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
- Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
Chlorinated | Yes |
Anwendungen | Industriell |
Farbe | Black |
Finger Thickness (English) | 5.9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Biodegradable Nitrile |
Palm Thickness (English) | 5,9 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ Long Cuffed Nitrile Gloves, Model 7565 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur