Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät
Der LogPhase 600 Microbiology Reader ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikroplatten mit 96 Vertiefungen gleichzeitig ausgelegt. Er verfügt über ein speziell entwickeltes, robustes Schütteln und eine konsistente Temperaturkontrolle, die für ein optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen und beste Datenqualität entscheidend sind.
Marke: Agilent BioTek LP620-SN
Beschreibung
Das BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikrotiterplatten mit 96 Wells vorgesehen. Dieses Mikrobiologie-Plattenlesegerät verfügt über speziell gestaltete, robuste Schüttelvorrichtungen und Regelungen zum Konstanthalten von Temperaturen, entscheidend für optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen.
Das LogPhase 600 wird anhand einer Software-App mit einfacher, aber leistungsstarker Benutzererfahrung gesteuert. Die Software steuert das Lesegerät bei Datenerfassung und Durchführung mikrobiologischer Analysen aller Arten von Platten.
Spezifikation
Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle | |
96-Well-Platte mit Deckeldichtung | |
Orbital | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
10,5 Zoll | |
Gen5- und LogPhase-App | |
LP620. | |
1 Jahr | |
50 lb. | |
26 Zoll |
LED | |
Diskontinuierliche Kinetik | |
0 bis 2 OD ± 1 % ±0,01 OD | |
100/240 V, 50/60 Hz, 250 W | |
26,7 cm | |
0 bis 2 OD ±1 % ±0,01 OD | |
0,001 OD | |
620 nm | |
22,7 kg | |
66 cm |