Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17227819 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Wellenlängenbereich:
560 nm
580 nm
600 nm
620 nm
640 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17227819
Marke: Agilent BioTek LP580SN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der LogPhase 600 Microbiology Reader ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikroplatten mit 96 Vertiefungen gleichzeitig ausgelegt. Er verfügt über ein speziell entwickeltes, robustes Schütteln und eine konsistente Temperaturkontrolle, die für ein optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen und beste Datenqualität entscheidend sind.
Das BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikrotiterplatten mit 96 Wells vorgesehen. Dieses Mikrobiologie-Plattenlesegerät verfügt über speziell gestaltete, robuste Schüttelvorrichtungen und Regelungen zum Konstanthalten von Temperaturen, entscheidend für optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen.
Das LogPhase 600 wird anhand einer Software-App mit einfacher, aber leistungsstarker Benutzererfahrung gesteuert. Die Software steuert das Lesegerät bei Datenerfassung und Durchführung mikrobiologischer Analysen aller Arten von Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inkubatortemperatur Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle
Lichtquelle LED
Plattentyp 96-Well-Platte mit Deckeldichtung
Reading Options Diskontinuierliche Kinetik
Schütteln Orbital
Genauigkeit 0 bis 2 OD ± 1 % ±0,01 OD
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz, 250 W
Höhe (angloamerikanisch) 10,5 Zoll
Höhe (metrisch) 26,7 cm
Enthält Gen5- und LogPhase-App
Linearität 0 bis 2 OD ±1 % ±0,01 OD
Modell LP580.
Auflösung 0,001 OD
Gewährleistung 1 Jahr
Wellenlängenbereich 580 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 50 lb.
Gewicht (metrisch) 22,7 kg
Breite (angloamerikanisch) 26 Zoll
Breite (metrisch) 66 cm