Learn More
Notrax Logo Washable™ Custom Printed Logo Mat
Logo Washable™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image. Nitrile rubber backing is washable up to 50°C.
Marke: Notrax 190S0034WH
Beschreibung
- Praktische und waschbare Eingangsmatte mit Logo, die sich mithilfe der BrilliantStep™ Vollfarb-Drucktechnologie mit nahezu unbegrenzten Farbkombinationen vollständig personalisieren lässt
- Die offenen Friesnoppen bieten echte Farbtiefe und eine spurenfreie Oberfläche, wodurch die Matte widerstandsfähiger ist und Verschmutzungen sowie ein hohes Verkehrsaufkommen effektiver handhaben kann
- Die Rückseite aus Nitrilkautschuk ist bis 50 °C waschbar und verfügt über ein Spaltmuster, um Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen zu minimieren und für einen erhöhten Sitz der Matte zu sorgen, sodass Hartböden darunter trocknen können
- Logo Washable™ lässt sich mithilfe der ultramodernen BrilliantStep™ Drucktechnologie vollständig anpassen und ermöglicht so 3D-Effekte, feine Linien und Farbschattierungen, wodurch jede Matte ein höchst individuelles Erscheinungsbild erhält
Spezifikation
115 x 85 cm | |
Weiß | |
115 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Fries | |
3,8 ft. | |
Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung | |
85 cm |