Learn More
Notrax Logo Imperial™ absorbierende Matte mit individuell aufgedrucktem Logo
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
240 x 120 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die hochwertige, multifunktionale Logo Imperial™ Staubschutzmatte weist ein dichtes Friesgewebe mit offenen Noppen für echte Farbtiefe und eine spurenfreie Oberfläche auf, um eine äußerst effektive Lösung mit einem hohen Maß an Wasserabsorption und Schmutzentfernung zu gewährleisten
- Die langlebige Vinylrückseite mit glatter Oberfläche passt sich sämtlichen Böden an
- Logo Imperial™ lässt sich mithilfe der ultramodernen BrilliantStep™ Drucktechnologie vollständig anpassen und ermöglicht so 3D-Effekte, feine Linien und Farbschattierungen, wodurch jede Matte ein höchst individuelles Erscheinungsbild erhält
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 240 x 120 cm |
| Farbe | Logo |
| Länge (angloamerikanisch) | 94 in. |
| Länge (metrisch) | 240 cm |
| Material | Garn aus Polyamid 6.0 |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 120 cm |