Learn More
Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart
Artikelnummer. 18844932 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Logic-Zellkulturwagen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 18844932
Marke: Labconco™ 8024400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Logic Cell Culture Cart provides compact storage for common cell culture supplies like serological pipettes, gloves, lab tissues and disinfectants. Provides quick and convenient access for common cell culture supplies while working in a biosafety cabinet. Compact design works well in small spaces.
  • Labconco Logic™ Cart is specifically designed to provide convenient, compact storage of supplies commonly used in biological safety cabinets such as serological pipettes, gloves, lab tissues and disinfectants.
  • Designed to fit under Logic Series biosafety cabinets.
  • HDPE construction for durability and cleanability.
  • Top compartment dispenses and stores 3 to 4 boxes of gloves and dispenses small or large lab tissues.
  • Three compartments provide easy access to serological pipettes.
  • Storage drawer.
  • Large, open storage compartment.
Accessories available (sold separately):
  • Pipette Insert divides the lower storage area into an additional six compartments for storing additional serological pipettes (01-812-404).
  • Side Shelf accessory adds additional storage of bottles, disinfectants or dispensing gloves to the right and/or left side of the cart (01-812-403).
  • Interior Shelf accessory divides the lower storage area for added flexibility (01-812-405).
Spezifikation
Beschreibung Provides compact storage for common cell culture supplies like serological pipettes, gloves, lab tissues and disinfectants
Innenbreite (metrisch) 59.7 cm
Produkttyp Workstation
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Außenbreite (metrisch) 59.7 cm
Anschlüsse None
Höhe (metrisch) 68.6 cm
Innenbreite (angloamerikanisch) 23.5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Logic-Zellkulturwagen
Tiefe (angloamerikanisch) 19 in.
Außentiefe (angloamerikanisch) 19 in.
Tiefe (metrisch) 48.3 cm
Außentiefe (metrisch) 48.3 cm