Learn More
Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart Pipette Insert Accessory
Artikelnummer. 30280809 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Logic-Zellkulturwagen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30280809
Marke: Labconco™ 8024600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Divides the lower storage area of Logic Cell Culture Cart into six compartments for storing various size serological pipettes.
  • Insert adds six compartments to lower storage are of the Logic Cell Culture Cart.
  • Ideal for additional storage of serological pipettes.
Spezifikation
Beschreibung Pipette Insert accessory adds 6 extra compartments for storing various size serological pipettes in the Logic Cell Culture Cart.
Innenbreite (metrisch) 39.4 cm
Produkttyp Pipette Insert
Außenbreite (angloamerikanisch) 15.5 in.
Außenbreite (metrisch) 39.4 cm
Enthält Pipette Insert, Installation Instructions
Innenbreite (angloamerikanisch) 15.5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Logic-Zellkulturwagen
Tiefe (angloamerikanisch) 15.5 in.
Tiefe (metrisch) 39.4 cm