Learn More
Brady™ LOCKOUT DUFFEL BAG
Stellen Sie Ihre eigenen Lockout-Sets zusammen, indem Sie die Umhängetasche mit Vorrichtungen Ihrer Wahl füllen. Unsere Umhängetasche besteht aus 6 den Polyester, mit einem 95 cm langen, abnehmbaren Schulterriemen und 8 Innentaschen Inhalt nicht inbegriffen.
Marke: Brady™ 099162
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94800kg
Beschreibung
- Lockout/Tagout-Schulungstaschen
- Stellen Sie Ihre eigenen Lockout-Sets zusammen, indem Sie die Umhängetasche mit Vorrichtungen Ihrer Wahl füllen
- Unsere Umhängetasche besteht aus 600 den Polyester, mit einem 95 cm langen, abnehmbaren Schulterriemen und 8 Innentaschen
- Inhalt nicht inbegriffen
Spezifikation
Tragetasche für Wartungssicherungen | |
600D Polyester | |
125 mm | |
420 x 215 mm | |
10 in. | |
Je 1 | |
420 mm |
Blau, Schwarz | |
8.5 in. | |
Lockout Duffel Bag | |
Lockout Tagout | |
215 mm | |
16.5 in. |