Learn More
Brady™ BRADYCONE LOCK-IN CHAIN 6M
Artikelnummer. 11721645
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 m
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11721645
Marke: Brady™ 077207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Absperrkette zur Verwendung mit den Brady Absperrkegeln. Die Absperrkette aus Kunststoff wird direkt an dem Absperrkegel befestigt.
  • Verkehrskegel-Zubehör
  • Brady cone barrier chain
  • Absperrkette zur Verwendung mit den Brady Absperrkegeln
  • Die Absperrkette aus Kunststoff wird direkt an dem Absperrkegel befestigt
Spezifikation
Produkttyp Kette zum Verriegeln
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traffic Control
Länge (angloamerikanisch) 20 ft.
Länge (metrisch) 6 m
Menge Je 1