Learn More
Brady™ Lockout-Tafel
Ein erfolgreiches Lockout-Programm beginnt damit, dass die richtigen Vorrichtungen an den richtigen Orten aufbewahrt werden. Unsere Lockout-Stationen und Tafeln sind dafür ideal geeignet. Anhänger, Vorhängeschlösser und Schließbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
205.00 € - 486.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Acryl |
Tiefe (angloamerikanisch) | 0.19 in. |
Tiefe (metrisch) | 4.76 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockier- und Verriegelungssystem |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11741865
|
Brady™
050991 |
597 mm |
428.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11721865
|
Brady™
050989 |
292 mm |
205.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11731865
|
Brady™
050990 |
342 mm |
279.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11751865
|
Brady™
050992 |
546 mm |
486.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Lockout/Tagout-Stationen
- Ein erfolgreiches Lockout-Programm beginnt damit, dass die richtigen Vorrichtungen an den richtigen Orten aufbewahrt werden
- Unsere Lockout-Stationen und Tafeln sind dafür ideal geeignet. Anhänger, Vorhängeschlösser und Schließbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten
- 36-Lockout-Tafel
Spezifikation
Gelb | |
0.19 in. | |
Blockier- und Verriegelungssystem |
Acryl | |
4.76 mm | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Lockout-Tafel