Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
5738.55 € - 9487.20 €
Spezifikation
Typ | Manuelle Befüllung LN2-Dewar |
---|---|
Temperaturbereich | Unter -180 °C |
Isolierung | Vakuum |
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Enthält | Fläschchenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Enthält | Fläschchenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11776359
|
Thermo Scientific™
CY509106 |
71 l | Locator Jr. Plus | Mit Füllstandswächter | 2000 |
7597.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10307713
|
Thermo Scientific™
CY509108 |
121 l | Locator 4 Plus | Mit Füllstandswächter | 4000 |
8622.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716369
|
Thermo Scientific™
CY509109 |
184 l | Locator 6 Plus | Mit Füllstandswächter | 6000 |
9487.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11736369
|
Thermo Scientific™
CY509111 |
121 L | Locator 8 Plus | Mit Füllstandswächter | 2000 | N/A | ||||||
10063553
|
Thermo Scientific™
CY50925-70 |
71 l | Locator Jr. Plus | Ohne Füllstandswächter | 2000 |
5738.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10533874
|
Thermo Scientific™
CY50935-70 |
121 l | Locator 4 Plus | Ohne Füllstandswächter | 4000 |
6844.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10398533
|
Thermo Scientific™
CY50945-70 |
121 l | Locator 8 Plus | Ohne Füllstandswächter | 2000 |
6522.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028132
|
Thermo Scientific™
CY50985-70 |
184 l | Locator 6 Plus | Ohne Füllstandswächter | 6000 |
7497.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensystem ermöglicht eine kostengünstige Lagerung von bis zu 6.000 Proben, erleichtert die Probenentnahme und verbraucht nur wenig flüssigen Stickstoff. Dieses mit einem Index versehene System ist mit oder ohne Ultraschall-Füllstandsüberwachung erhältlich.
Eigenschaften:- Der kompakte Aufbau minimiert bei gleichzeitiger Maximierung der Lagerkapazität den Platzbedarf.
- Eignet sich für manuelle oder computergestützte Lagerhaltung
- Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit: Proben werden selbst bei einem Füllstand von unter 2 in. (5 cm) flüssigem Stickstoff noch bei unter -180 °C gelagert.
- Ein akustischer Alarm ertönt, wenn der Stickstofffüllstand unter einen sicheren Bereich fällt; potenzialfreie Kontakte zur Fernüberwachung
- Moderne Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung von Flüssigstickstoff und reduziert die Betriebskosten
- Sichere Verriegelung verhindert einen Zugriff durch Unbefugte
Locator 4 Plus und Locator 8 Plus:
- Mit Füllstandsüberwachung
- Außendurchmesser: 55.8 cm; Höhe 100.3 cm
Locator Jr. Plus:
- Ohne Füllstandsüberwachung
- Außendurchmesser: 55.9 cm; Höhe: 67.9 cm
Locator 6 Plus:
- Ohne Füllstandsüberwachung
- Außendurchmesser: 66 Cm; Höhe :100.3 cm
Hinweis:
Für das angegebene Fassungsvermögen werden 1.2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryofläschchen angenommen
Enthält:
Mit Index versehene Gestelle aus Edelstahl, die für den Einsatz mit 5 cm (2 in.) Nalgene™ Kryoboxen konzipiert sind (größere Gestelle für die Lagerung von 5.0 ml-Ampullen im Locator Jr. Plus und Locator 4 Plus). Erhältlich mit oder ohne Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachung (optional, werkseitig installierte Überwachung kann auch separat erworben werden).
Anforderungen:
Thermo Scientific Nalgene Kryoboxen (gesondert erhältlich)
Kompatibel mit:
- Boxen, Nalgene, 2 in. für 1.0 und 1.5 ml-Fläschchen, 100 Fläschchen pro Karton, Karton mit 10 (CS509X24)
- Boxen, Nalgene, 2 in. für 2 ml-Fläschchen, 81 Fläschchen pro Karton, Karton mit 40 (CS509X4); Karton mit 20 (CS509X5)
- Boxen, Nalgene, 4 in. für 5 ml-Probenflaschen, 81 Röhrchen pro Schachtel, jeweils (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Saugbecher, 2 Ersatzteile für CryoClaw (AY509X19)
- Logbuch (LT509X5)
- Füllstandsüberwachung, kundenseitige Installation: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
- Gestell, für 5.0 ml-Fläschchen (ohne Boxen) (HR509X19A)
- Fläschchen, 1 ml, Karton mit 500 (AY509X32)
- Fläschchen, kryogen, 1.2 ml, Karton mit 500, 1.2 ml (AY509X13)
- Fläschchen, 1.5 ml, Karton mit 500 (AY509X33)
- Fläschchen, kryogen, 2.0 ml, Karton mit 500, 2.0 ml (AY509X12)
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar | |
Unter -180 °C | |
Vakuum | |
CE, CSA |