Learn More
Thermo Scientific™ Locator 6™ Rack & Box-System
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
9487.20 €
Spezifikation
Typ | Manuelle Befüllung LN2-Dewar |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 6,2 cu. ft. |
Kapazität (metrisch) | 184 l |
Isolierung | Vakuum |
Modell | Locator 6 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15529975
|
Thermo Scientific™
CY509113 |
Füllstandsanzeige |
9487.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific Locator 6 ist ein Aufbewahrungsbehälter mit maximalem Stauraum.
Das Thermo Scientific Locator 6 Rack und Box-System mit Index ermöglicht schnelles und effizientes Finden von Proben und bietet kostengünstig maximalen Stauraum (für bis zu 6.000 Proben) bei minimalem Flüssigstickstoffverbrauch. Das System ist mit oder ohne Ultraschall-Füllstandsüberwachung erhältlich.
Kompakte Bauweise minimiert die Anforderungen an die Stellfläche und maximiert gleichzeitig die Lagerkapazität. Geeignet für manuelle und computergesteuerte Inventarisierungsmethoden.- Gleichmäßige Temperaturverteilung: die Proben werden auch dann bei -180 °C gelagert, wenn weniger als 2 in. (5 cm) Flüssigstickstoff im Behälter vorhanden ist
- Optionale Ultraschall-Füllstandsüberwachung schützt unersetzbare Proben bei minimaler Verdampfung und Konduktion des Flüssigstickstoffs
- Optional erhältliches Überwachungssystem bietet kontinuierliche Anzeige des Flüssigstickstoffstands über LEDs in 1/8-Schritten;
- Akustischer Alarm, wenn der Flüssigstickstoffstand unter einen sicheren Bereich fällt; Trocken-Fernalarmkontakte für eine Fernüberwachung
- Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des Flüssigstickstoffs und senkt die Betriebskosten
- Sicheres Schnappschloss verhindert unautorisierten Zugang
Nalgene Kryo-Boxen (separate Bestellung)
Additional Accessories
- Boxen, Nalgene, 2 in. für 1,0 und 1,5 ml-Röhrchen, 100 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton (CS509X24)
- Boxen, Nalgene, 2 in. für 2 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, 40 Packungen/Karton (CS509X4; 20 Packungen/Karton (CS509X5)
- Boxen, Nalgene, 4 in. für 5 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, jeweils (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Becher, Saug, 2 Ersatzteile für CryoClaw (AY509X19)
- Logbook (LT509X5)
- Füllstandsüberwachung, kundenseitige Installation: CN509X11-70 (100-220 V)
- Ständer für 5,0 ml-Röhrchen (Lieferung umfasst keine Boxen) (HR509X32A-70)
- Röhrchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Kryoröhrchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Röhrchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
- Kryoröhrchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar | |
184 l | |
Locator 6 | |
37,5 in. | |
26 in. | |
66 cm | |
Ultraschallpegel | |
0,99l | |
160 lb. | |
Schachteln (60/System) |
6,2 cu. ft. | |
Vakuum | |
185 Tage | |
95,3 cm | |
8,5 in. | |
21,5 cm | |
110/220 V | |
6000 | |
72,6 kg | |
10 Schachteln |