Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 44/830/7 + 49/101/0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17822998
  • 137.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 50°C, 90°C
Total Immersion
Glass
230 °F
14 °F
14 °F bis 230 °F
± 1.5°C at 90°C
1.2 cm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
15.5 cm
Blauer Alkohol
+110°C
-10 °C
-10°C to +110°C
1 °C