Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200007057
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°C bis +210 °C
-10°C bis +260 °C
-10°C bis +50 °C
-10 °C bis +110 °C
-10 °C bis +300 °C
-10 °C bis +360 °C
-20 °C bis +110 °C
-20 °C bis +150 °C
-35 bis +50 °C
1°C bis 101 °C
1 °C bis 51 °C
Unterteilung:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17882988
Marke: Brannan™ 44/825/0 + 49/503/0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 100°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 UKAS
Art der Immersion Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch) 40,5 cm
Material Glass
Thermometerfüllung Blauer Alkohol
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 214°F
Max. Temperatur (metrisch) +101°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 30°F
Min. Temperatur (metrisch) -1 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 30°F to 214°F
Temperaturbereich (metrisch) 1°C bis 101 °C
Genauigkeit ± 1.0°C at 90°C
Unterteilung 0,2 °C
Breite (metrisch) 1.2 cm