Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/826/8
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
- Qualität und Lesbarkeit machen es zu einem idealen Ersatz für Quecksilberthermometer
- Ausgestattet mit Brannan Verschluss ohne Rollen, der über einen Ring zum Aufhängen verfügt
Spezifikation
Vollständiges Eintauchen | |
Glas | |
Labortauchthermometer | |
−10 °C | |
±2 °C bei 90 °C |
305 mm | |
Braune organische Füllung | |
360 °C | |
−10 °C bis 360 °C | |
2 ° |