Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Artikelnummer. 13078583
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−10 °C bis 360 °C
−20 °C bis 110 °C
– 1 bis 101 °C
– 1 bis 51 °C
– 10 bis 101 °C
– 10 bis 210 °C
– 10 bis 50 °C
– 20 bis 150 °C
–1 bis 51 °C
–10 bis 110 ° °C
–10 bis 210 ° °C
–10 bis 260 ° °C
–10 bis 300 ° °C
–10 bis 330 ° °C
–20 bis 110 °C
–20 bis 150 ° °C
-20°bis +110 °C
-35 bis +50 °C
Unterteilung:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständig eintauchbar
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 13078583
Marke: Brannan™ 44/810/8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Quecksilberfreie Allzweck-/Rührthermometer mit gering toxischer Füllung mit braunem Alkohol.
  • Füllung mit braunem Alkohol ermöglicht genaue Temperaturmessungen über 300° C
  • Jedes Thermometer wird nach rückführbaren Standards hergestellt
  • Inklusive blauer nicht-rollender Oberseite und Sicherheitsaufhängungsring.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal-
Art der Immersion Vollständig eintauchbar
Länge (metrisch) 305 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Blauer Alkohol
Produkttyp Laborthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 110 °C
Genauigkeit ±1 bei 35 °C
Unterteilung 1 °C