Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/850/7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Allzweck-/Rührthermometer mit einer gering toxischen, umweltfreundlichen blauen Alkoholfüllung.- Einfach ablesbares Blau vor weißem Hintergrund.
- Jedes Thermometer wird nach nachverfolgbaren Standards hergestellt
- Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil und Sicherheitsaufhängungsring
Spezifikation
Universal- | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
Laborthermometer | |
50 °C | |
-10 °C | |
Universalgeräte | |
1 °C |
Vollständig eintauchbar | |
115 mm | |
Blauer Alkohol | |
122 °F | |
14 °F | |
– 10 bis 50 °C | |
±1 °C |