Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/803/8
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
- Gut lesbar auf weißem Hintergrund
- Mit Sicherheitsaufhängungsring
- Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil
- Für verschiedene Temperaturbereiche lieferbar
- Erhältlich für 76 mm oder Totaleintauchen
Spezifikation
Blauer Alkohol | |
Teilweises Eintauchen | |
305 mm | |
Laborthermometer | |
150 °C | |
−20 °C | |
Universalgeräte | |
1 °C |
Allgemeine Anwendungen | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
302 °F | |
-4 °F | |
– 20 bis 150 °C | |
±1 °C | |
76 mm |