Learn More
Thermo Scientific™ Niedrigfüllstandsalarme
Artikelnummer. 12774708 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Forma Ll Alarm
Artikelnummer. 12774708
Marke: Thermo Scientific™ 8130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Niedrigfüllstandsalarme eignen sich für alle LN2-Vorratsbehälter in Standardgröße.
Niedrigfüllstandsalarme (120) mit Sensor eignen sich für alle LN2-Vorratsbehälter in Standardgröße.
Trockenkontakte für Fernalarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Niedrigfüllstandsalarm mit Trockenkontakten für den Anschluss an ein Telefonwahlsystem oder für einen Fernalarm
Typ LN-Niedrigstandsalarm
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Standardformat LN2 Container
Überwachungsoptionen Alarm
Spannung 120 V