Learn More
Liebherr™ 2-türiger Labor-Kühlschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Kühl-Lagerung von temperatur-empfindlichen Produkten, der Liebherr™ 1361 L 2-türiger Labor-Kühlschrank ist voll ausgestattet für Labor Anwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke: Liebherr™ LKPv 1420
8156.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Labor Kühlgerät, 2-türig, Breite 1430mm, Bruttoinhalt 1361 L.
- Temperaturbereich -2 / +16°C, 8 beschichtete Roste 530mm(W) x 650mm(D), aussen weiss, innen CNS, dynamische Kühlung.
- Klimaklasse 5, Kältemittel R 290, Anschlusswert 3,0A/150W, 230v/50/1-ph, Energieverbrauch 714 kWh/a, Kältetechnik oben
- 125mm Rollen für einfache Reinigung. Die vorderen Rollen mit Bremse.
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik für 72 Stunden
- Halbleiter Kompressor Relais für maximale Verlässlichkeit und
- Temperaturstabilität
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Drahtrohrkondensor mit abnehmbarem Filter für höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand
- Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
- Rostbelastung 60 kg, Durchführung für externen Temperaturfühler
Spezifikation
1361 l | |
0,1°C | |
Selbstschließend, Double Solid, SwingLine, mit geformtem Griff | |
Stahl | |
2 x 4 Einstellbar, Raster | |
Profi-Controller mit integriertem Temperatur- und Alarmspeicher, Anschluss an externe Überwachungssoftware | |
RS 485, serieller Busanschluss | |
Umrüstsatz erhältlich | |
Weißer Stahl | |
Chrom-Nickel-Stahl | |
Digital mit Text, extern | |
Weiß | |
Wasserablauf | |
LKPv 1420 | |
NTC-Fühler optional | |
70 x 125 x 155 cm (T x B x H) | |
1.956 kWh / 24 Std. | |
220/240 V | |
254 kg |
-2°C bis +16°C | |
Max. Schwankung: 2,9 °C | |
2 | |
Links/Rechts | |
60 kg | |
Türschloss | |
Ja | |
R 290 | |
83 bis 60 mm | |
EN 60068-3 Prüfverfahren, ISO 17025 | |
Rollen mit Feststeller vorne, Rollen hinten | |
Elektronisch | |
Keine | |
7 mm | |
MediLine | |
83 x 143 x 216 cm (T x B x H) | |
2,5 A | |
50 Hz | |
199 kg |