Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bakterien-Viabilitäts- und Zählerkit, für Durchflusszytometrie
Artikelnummer. 10503673
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10503673
Marke: Molecular Probes™ L34856
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ BacLight™ Bakterienviabilitäts- und Zählerkit ermöglicht Forschern, lebende und tote Bakterien zuverlässig zu unterscheiden und mithilfe eines Durchflusszytometers zu quantifizieren, und zwar auch in einer gemischten Population mit einer Reihe von Bakterienarten.
  • Ermöglicht Forschern, lebende und tote Bakterien zuverlässig zu unterscheiden und mithilfe eines Durchflusszytometers zu quantifizieren, und zwar auch in einer gemischten Population mit einer Reihe von Bakterienarten
  • Das Kit nutzt eine Mischung aus zwei Nukleinsäurefärbungen, grün fluoreszierendem Syto™ 9 Farbstoff und rot-fluoreszierendem Propidiumiodid, um die Lebensfähigkeit zu bestimmen
  • Eine kalibrierte Suspension mit Mikrosphären ist im Lieferumfang enthalten, um genaue Messungen des Probenvolumens zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen SYTO™ 9 Nukleinsäure-Färbemittel (200 µl, 3,34 mM in DMSO), 1 Fläschchen Propidiumjodid (200 µl, 20 mM in DMSO) und 1 Fläschchen Mikrosphären-Standard (1,0 ml Mikrosphären mit 6,0 µm Durchmesser).
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Format Tube
Typ Kit für bakterielle Viabilität und Zählung
Marker oder Farbstoff SYTO™ 9, Propidiumjodid
Produktlinie BacLight, LIVE/DEAD
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Raumtemperatur
Wellenlängen SYTO™ 9: 485/498, PI: 535/617
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.