Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ fixierbares, violettes Totzellen-Farbstoff-Kit, für Anregung mit 405 nm
Artikelnummer. 10645203
Click to view available options
Menge:
200 Assays
400 Assays
80 Assays
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10645203
Marke: Molecular Probes™ L34955
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Violett zur Totzellenfärbung dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Violett-Laser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Geringe Kompensation
  • LIVE/DEAD™ fixierbares Färbemittel Violett wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt, um die Kompensation zwischen anderen violetten Farbstoffen sowie Farbstoffen, die durch Blau-Laser 488 nm angeregt werden, zu minimieren.
  • Der violett fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼416 nm Anregung und wird gut von einem Violett-Laser 405 nm angeregt.
  • Sein Emissionsmaximum liegt bei ∼451 nm, sodass er bei den meisten Durchflusszytometern mit Violett-Laser im ersten Kanal erfasst werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Violett
Inhalt und Lagerung Enthält 5 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellen-Färbemittelkit Violett für Anregung mit 405 nm
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp LIVE/DEAD™ Fixierbarer violetter Totzellen-Farbstoff
Emission 451 nm
Excitation Wavelength Range 416 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 200 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)