Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Orange (602) Viability Kit, for 561 nm excitation
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätssets ermöglichen eine klare Bestimmung von lebenden und toten Zellen und ermöglichen eine präzisere Analyse sowohl mit der konventionellen als auch mit der spektralen Durchflusszytometrie.
204.00 € - 534.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
---|---|
Konjugat | LIVE/DEAD Fixierbarer oranger (602) Zellfarbstoff |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Beschreibung | LIVE/DEAD™ Fixierbares Orange- (602) Viabilitätskit, für 561 nm Anregung |
Format | Röhrchen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17438262
|
Invitrogen™
L34983 |
80 Assays |
204.00 €
80 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17448262
|
Invitrogen™
L34984 |
200 Assays |
420.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17458262
|
Invitrogen™
L34985 |
400 Assays |
534.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zellen, die mit LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen gekennzeichnet sind, können gewaschen, fixiert, permeabilisiert und für intrazelluläre Antigene gefärbt werden, während gleichzeitig unterschiedliche lebende und tote Zellpopulationen erhalten bleiben.Die schmalen und einzigartigen Emissionsspektren eignen sich ideal für die Erweiterung von Experimenten der Durchflusszytometrie mit hohen Parametern.
Zu den Merkmalen der LIVE/DEAD Fixierbaren Viabilitätfarbstoffe gehören:
- Hell — einfache Unterscheidung zwischen lebenden und toten Zellen in einem Einzelkanal
- Robust — ähnliches Färbemuster vor und nach der Fixierung und Permeabilisierung
- Anwenderfreundlich — in einzelnen Fläschchen verpackt
Glänzend
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätsfarbstoffe wurden entwickelt, um ein helles Signal mit minimaler Überlappung in benachbarte Kanäle zu liefern und so die spektrale Kompensation zu vereinfachen.Da lebende und tote Zellen über einen einzelnen Durchflusszytometerkanal diskriminiert werden können, sind diese Viabilitätsfarbstoffe eine ideale Wahl für Mehrfarbenexperimente.Zudem sind sie durch Ihre einzigartigen spektralen Fingerabdrücke eine wertvolle Ergänzung bei Experimenten der spektralen Durchflusszytometrie.
Robust
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätsfarbstoffe können in tote Zellen gelangen und Proteine kovalent kennzeichnen, was zu einer Fluoreszenzintensität , führt, die viel heller als bei lebenden Zellen ist.Dieses Färbemuster bleibt nach der Fixierung erhalten.Andere Arten von Viabilitätsfarbstoffen können nach der Behandlung mit Fixiermitteln, die für intrazelluläre Färbeprotokolle erforderlich sind, die Empfindlichkeit verlieren.
Praktisch
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätsfarbstoffe wurden in praktische Einwegfläschchen verpackt, um Farbstoffstabilität und -leistung langfristig zu gewährleisten.Den Farbstoff im mitgelieferten wasserfreien DMSO auflösen und sofort verwenden oder bei -20 °C lagern und Gefrier-Tau-Zyklen zu vermeiden.
So funktioniert es
In Zellen mit geschwächten Membranen reagiert der Viabilitätsfarbstoff mit freien Aminen sowohl im Zellinneren als auch auf der Zelloberfläche, wodurch eine intensive fluoreszierende Färbung entsteht.Bei lebensfähigen Zellen ist die Reaktivität des Farbstoffs auf die Amine der Zelloberfläche beschränkt und die Fluoreszenz weniger intensiv.Der Unterschied zwischen den Intensitäten ist in der Regel mehr als das 50-fache zwischen lebenden und toten Zellen, so dass eine Unterscheidung problemlos möglich ist.
Erhältliche Farben
LIVE/DEAD fixierbare Viabilitätsfarbstoffe und Totzellen-Färbemittel sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um die Anforderungen an mehrfarbige Panels zu erfüllen.Das LIVE/DEAD Probekit mit fixierbarem Totzellen-Färbemittel enthält jeweils ein Fläschchen (40 Assays) der acht verfügbaren Totzellen-Färbemittel.
Spezifikation
Fluoreszent | |
Durchflusszytometrie | |
Röhrchen | |
Eukaryotische Zellen | |
561 nm | |
Raumtemperatur | |
Durchflusszytometer |
LIVE/DEAD Fixierbarer oranger (602) Zellfarbstoff | |
LIVE/DEAD™ Fixierbares Orange- (602) Viabilitätskit, für 561 nm Anregung | |
Orange | |
578/602 nm | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
LIVE/DEAD™ |