Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Nahinfrarot-Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Artikelnummer. 15519340
Click to view available options
Menge:
200 Assays
400 Assays
80 Assays
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
400 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15519340
Marke: Invitrogen™ L34975
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bestimmt die Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biogefährlicher Materialien mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Rot-Laser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
  • Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Nah-IR Färbemittel wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Erregung durch einen Rot-Laser ein helles Signal.
  • Der im Nahinfrarotbereich fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼633 nm und eignet sich ideal für die Nutzung mit Rot-Laser oder HeNe-Laser mit Emission von ∼750 nm.
  • Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Nahes IR
Inhalt und Lagerung Enthält 5 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Nahinfrarot-Totzellenfärbemittel zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Live/DEAD™ FixableNear-IR Totzellenfarbstoff
Emission 750 nm
Excitation Wavelength Range 633 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 80 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)