Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation
Artikelnummer. 15678590
Click to view available options
Menge:
200 Assays
400 Assays
80 Assays
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15678590
Marke: Invitrogen™ L34970
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Grün zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Blaulaser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
  • Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Grün wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Anregung mit einem blauen 488 nm-Laser ein helles Signal.
  • Der grün fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼495 nm, ideal für den Einsatz mit einem Blau-Laser mit einer Emission bei ∼520 nm zur Detektion im FITC-Kanal.
  • Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Enthält 10 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ fixierbares Färbemittel Grün für Totzellenfärbung
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Andere Markierungen oder Farbstoffe
Emission 520 nm
Excitation Wavelength Range 495 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)