Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixierbares blaues Totzellen-Farbstoff-Kit, für die UV-Anregung
Artikelnummer. 15585313
Click to view available options
Menge:
200 Assays
400 Assays
80 Assays
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15585313
Marke: Molecular Probes™ L34962
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Blau zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit UV-Laser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
  • LIVE/DEAD™ Fixierbares Färbemittel Blau wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Anregung durch einen UV-Laser ein helles Signal.
  • Der blau-fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼350 nm und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz mit einem UV-Laser mit einer Emission bei ∼450 nm.
  • Durch Umschalten der Viabilitätsfärbung von einem Kanal ab dem blauen 488 nm-Laser auf den UV-Laser wird ein Kanal im Durchflusszytometer für andere Reagenzien freigegeben, die in anderen Farben als FITC oder PE schwer zu finden sind.
  • Bei Verwendung des UV-Lasers gibt es keine Probleme aufgrund spektraler Überlappung mit anderen geläufigen Farbstoffen, wodurch die Notwendigkeit zur Kompensation der Viabilitätsfärbemittel von anderen Färbemitteln im Panel entfällt.
  • Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Enthält 10 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Fixierbares blaues Totzellen-Farbstoff-Kit, für die UV-Anregung
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Totzellen-Färbemittelkit
Farbstofftyp LIVE/DEAD™ Fixierbarer blauer Totzellen-Farbstoff
Emission 450 nm
Excitation Wavelength Range 350 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)