Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit, für Anregung mit 405 nm
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Aqua für die Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
Marke: Molecular Probes™ L34957
354.64 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Violett-Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Geringe Kompensation
- LIVE/DEAD™ fixierbares Färbemittel Türkis wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt, um eine Kompensation zwischen anderen violetten Farbstoffen und Farbstoffen, die eine Anregung durch Blau-Laser bei 488 nm hemmen, zu minimieren.
- Der aquamarinblau fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼375 nm, wird jedoch auch von einem Violett-Laser 405 nm gut angeregt.
- Sein Emissionsmaximum liegt bei ∼512 nm, sodass er bei den meisten Durchflusszytometern mit Violett-Laser im zweiten Kanal erfasst werden kann.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Aquamarin | |
LIVE/DEAD™ fixierbares Färbemittel Türkis für Totzellenfärbung, für eine Anregung mit 405 nm | |
Viabilitätsassay | |
Färben | |
526 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
Enthält 5 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO. Bei -20 °C lagern. |
|
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
LIVE/DEAD™ fixierbarer Totzellen-Wasserfarbstoff | |
375 nm | |
Röhrchen | |
200 Assays | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.