Learn More
Lackmus-Lösung, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 11403633
Lackmus-Lösung, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11403633
2.5 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Artikelnummer. 11403633
Marke: Fisher Chemical L/2500L/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lackmus-Lösung, rein, Indikator-Gütegrad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 131528
Spezifikation
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lackmus-Lösung, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical™ >