Learn More
Lithium-tri-tert-Butoxyaluminiumhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride |
CAS | 17476-04-9 |
Schmelzpunkt | ∼319°C (decomposition) |
Farbe | Grau nach Weiß |
Dichte | 1.03 g/mL |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | Li[(CH3)3CO]3AlH |
MDL-Nummer | MFCD00011532 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1409 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithium-tri-tert-Butoxyaluminiumhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur