Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 860°C |
CAS | 10102-25-7 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 100 g |
Summenformel | H2Li2O5S |
MDL-Nummer | MFCD00149766 |
Synonym | lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n |
InChI-Schlüssel | RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium sulfate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumsulfat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur