Learn More
Lithiumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15139243
Lithiumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15139243
5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15139243
Marke: Thermo Scientific Acros 218320051
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-48-7
Summenformel Li2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 109.94
MDL-Nummer MFCD00011086
InChI-Schlüssel INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate
Schmelzpunkt 859.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel Li2SO4
Merck Index 15,5597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dilithium;sulfat
Formelmasse 109.94
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoff-Fass
Relative Dichte 2.22
Dichte 2.2200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number218320010,218320051,218322500
ChargennummerA0444939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
ChargennummerA0403502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0431947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number
ChargennummerA0439467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Lithiumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >