Learn More
Lithiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394787
Lithiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394787
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11394787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041832.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Verwendung in Keramik und Spezialglasformulierungen, als Kohlendioxid-Absorptionsmittel
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia with its pharmaceutical preparation, a condition in which the level of potassium will be low in blood. Further it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich; absorbiert Kohlendioxid und Wasser aus der Luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12057-24-8
Summenformel Li2O
MDL-Nummer MFCD00016183
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium oxide
Schmelzpunkt 1427°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 29.88
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen White powder
Dichte 2.013
Name des Produkts
Lithiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >