Learn More
Lithiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384787
Lithiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384787
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11384787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041832.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Verwendung in Keramik und Spezialglasformulierungen, als Kohlendioxid-Absorptionsmittel
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia with its pharmaceutical preparation, a condition in which the level of potassium will be low in blood. Further it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich; absorbiert Kohlendioxid und Wasser aus der Luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12057-24-8
Summenformel Li2O
MDL-Nummer MFCD00016183
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium oxide
Schmelzpunkt 1427°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 29.88
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen White powder
Dichte 2.013 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number041832.18,041832.09,041832.30
ChargennummerN27J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number041832.18,041832.09,041832.30
ChargennummerY14I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number041832.18,041832.09,041832.30
ChargennummerR27I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number041832.18,041832.09,041832.30
ChargennummerP10I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041832.18,041832.09,041832.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium oxide
Name des Produkts
Lithiumoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >