Learn More
Lithiumnitrat, Honeywell
Artikelnummer. 15602270
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel Lino 3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithiumnitrat, Salpetersäure, Lithiumsalz, Lithiumnitrat, wasserfrei, Lithium1+-Ionennitronat, Lithiumnitrat3-Hydrat, Lithium1+Ionennitrat, Lithiumnitrat, wasserfrei, 25 g, Lithiumnitrat, Ionisationspufferlösung, Specpure, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC-Name Lithium;nitrat
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumnitrat
Menge 1 kg
Strukturformel LiNO3
UN-Nummer 2722
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 68.95 mol
Güte ReagentPlus™
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium nitrate