Learn More
Lithiumnitrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10666632
Lithiumnitrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666632
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10666632
Marke: Thermo Scientific Acros 211322500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 600.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium nitrate
Schmelzpunkt 251.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftendes Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel LiNO3
Merck Index 15, 5592
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;nitrat
Formelmasse 68.95
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.38
Dichte 2.3800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA408861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number
ChargennummerA0465064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number211322500,211320010,211320050
ChargennummerA0463092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number211322500,211320010,211320050
ChargennummerA0456513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number211322500,211320010,211320050
ChargennummerA0456508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number211322500,211320010,211320050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Lithiumnitrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >